주요 문서
Q50158
Lithium-6Li2 carbonate
with trace metal testing, ≥95 atom % 6Li
동의어(들):
Lithium-6Li2 carbonate, Lithium carbonate-6Li2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
6Li2CO3
CAS Number:
Molecular Weight:
72.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
≥95 atom % 6Li
mp
720 °C (lit.)
질량 이동
M-2
SMILES string
[6Li+].[6Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1-1
InChI key
XGZVUEUWXADBQD-OUDCDBHYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)