Key Documents
PH009747
(E)-5,5'-(diazene-1,2-diyl)bis(2-hydroxybenzoic acid)
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H10N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
302.246
MDL number:
기타 정보