주요 문서
P40204
Sigma-Aldrich
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal
99%
동의어(들):
N-(2,2-Diethoxyethyl)phthalimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H17NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
263.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
powder
mp
72-74 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(CN1C(=O)c2ccccc2C1=O)OCC
InChI
1S/C14H17NO4/c1-3-18-12(19-4-2)9-15-13(16)10-7-5-6-8-11(10)14(15)17/h5-8,12H,3-4,9H2,1-2H3
InChI key
GEFXJJJQUSEHLV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)