주요 문서
P16605
Sigma-Aldrich
Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
97%
동의어(들):
(2,2-Dimethoxyethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩48,010
₩48,010
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩48,010
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
166.22
Beilstein:
879360
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩48,010
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
bp
219-221 °C/754 mmHg (lit.)
density
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(Cc1ccccc1)OC
InChI
1S/C10H14O2/c1-11-10(12-2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3
InChI key
WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)