주요 문서
O5209
Sigma-Aldrich
2-Octenoic acid
technical grade, 85%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩63,742
₩63,742
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩63,742
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH=CHCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
142.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩63,742
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
technical grade
설명
predominantly trans
분석
85%
refractive index
n20/D 1.4588 (lit.)
bp
154 °C/22 mmHg (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
density
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/b7-6+
InChI key
CWMPPVPFLSZGCY-VOTSOKGWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)