주요 문서
N29805
Sigma-Aldrich
1,9-Nonanedithiol
95%
동의어(들):
1,9-Dimercaptononane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HS(CH2)9SH
CAS Number:
Molecular Weight:
192.39
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4999 (lit.)
bp
284 °C (lit.)
density
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
SCCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20S2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
InChI key
GJRCLMJHPWCJEI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Wei Zhao et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(35), 4509-4516 (2015-06-04)
The ability to tune gauge factors in terms of magnitude and orientation is important for wearable and conformal electronics. Herein, a sensor device is described which is fabricated by assembling and printing molecularly linked thin films of gold nanoparticles on