주요 문서
N27004
Sigma-Aldrich
2-Nitrothiophene
85%, technical grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩77,343
₩77,343
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩77,343
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H3NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
129.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩77,343
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
technical grade
분석
85%
양식
crystals
불순물
15% 3-nitrothiophene
bp
224-225 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccs1
InChI
1S/C4H3NO2S/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
InChI key
JIZRGGUCOQKGQD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Eachan O Johnson et al.
Nature, 571(7763), 72-78 (2019-06-21)
New antibiotics are needed to combat rising levels of resistance, with new Mycobacterium tuberculosis (Mtb) drugs having the highest priority. However, conventional whole-cell and biochemical antibiotic screens have failed. Here we develop a strategy termed PROSPECT (primary screening of strains