분석
97%
mp
74-78 °C (lit.)
작용기
chloro
nitrile
SMILES string
Clc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H
InChI key
KUWBYWUSERRVQP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable