주요 문서
N22002
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
98%
동의어(들):
p-Nitrophenyl phosphate disodium, Disodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate, pNPP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
371.14
Beilstein:
5324661
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)