주요 문서
N21308
Sigma-Aldrich
3-Nitro-1,2-phenylenediamine
98%
동의어(들):
1,2-Diamino-3-nitrobenzene, 3-Nitro-o-phenylenediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H3(NH2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
153.14
Beilstein:
909344
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
N21308 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
98%
양식
powder
mp
156-159 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc(c1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-4-2-1-3-5(6(4)8)9(10)11/h1-3H,7-8H2
InChI key
IOCXBXZBNOYTLQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Tamara Regina Calvo et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2011, 323276-323276 (2009-08-22)
Indigofera truxillensis and I. suffruticosa, are used as a source of indigo dye and to treat several diseases. The mutagenic activity of the methanolic extracts from aerial parts, glycerolipid, flavonoid and alkaloid fractions of the extract were evaluated by means