주요 문서
N16428
Sigma-Aldrich
4-Nitrocinnamic acid, predominantly trans
97%
동의어(들):
3-(4-Nitrophenyl)-2-propenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩83,839
₩83,839
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩83,839
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4CH=CHCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
193.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩83,839
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
289 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7NO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
InChI key
XMMRNCHTDONGRJ-ZZXKWVIFSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
María L Salum et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 148, 128-135 (2015-04-29)
Cinnamic acids are present in all kinds of plant tissues and hence in herbs and derived medicines, cosmetics and foods. The interest in their role in plants and their therapeutic applications has grown exponentially. Because of their molecular structure they