주요 문서
725722
Sigma-Aldrich
4-Chlorocinnamaldehyde
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩115,812
₩115,812
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩115,812
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
166.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩115,812
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
57-63 °C
작용기
aldehyde
chloro
SMILES string
Clc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7ClO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
InChI key
HONRSHHPFBMLBT-OWOJBTEDSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)