주요 문서
M9408
Sigma-Aldrich
3′-Methoxyacetophenone
97%
동의어(들):
3-Acetylanisole
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩66,889
100 G
₩172,652
₩66,889
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩66,889
100 G
₩172,652
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
150.17
Beilstein:
878552
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩66,889
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.542 (lit.)
bp
239-241 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
BAYUSCHCCGXLAY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Marta Karaźniewicz-Łada et al.
Journal of clinical pharmacology, 54(8), 874-880 (2014-05-02)
An extensive investigation on pharmacokinetics of clopidogrel and its metabolites as well as pharmacodynamics of the drug was performed in patients with cardiovascular disease carrying various alleles coding CYP2C19 isoenzyme. The influence of non-genetic factors on the clopidogrel response was