328103
3′-Hydroxyacetophenone
≥99%
동의어(들):
1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone, 3-Acetylphenol, 3-Hydroxyphenylethanone, m-Hydroxyacetophenone
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥99%
bp
296 °C (lit.)
mp
90-95 °C (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,10H,1H3
InChI key
LUJMEECXHPYQOF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
247.3 °F - closed cup
Flash Point (°C)
119.6 °C - closed cup