주요 문서
M9009
Sigma-Aldrich
Methoxyacetonitrile
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩117,233
25 G
₩556,626
100 G
₩966,179
₩117,233
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩117,233
25 G
₩556,626
100 G
₩966,179
About This Item
Linear Formula:
CH3OCH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
71.08
Beilstein:
1738014
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩117,233
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.381 (lit.)
bp
118-119 °C/731 mmHg (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3
InChI key
QKPVEISEHYYHRH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
89.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
32 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of