주요 문서
M83007
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-tetralone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
160.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.56 (lit.)
bp
95 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c1-8-6-7-11(12)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,8H,6-7H2,1H3
InChI key
SRLHDEROUKFEMJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)