주요 문서
113115
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1-tetralone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩96,628
25 G
₩396,662
₩96,628
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩96,628
25 G
₩396,662
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.21
Beilstein:
2047383
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩96,628
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
bp
160-162 °C/7 mmHg (lit.)
mp
87-91 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
COc1cccc2C(=O)CCCc12
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-7-3-4-8-9(11)5-2-6-10(8)12/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3
InChI key
BRCPWISABURVIH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
5-Methoxy-1-tetralone is used in the preparation of hydroxy ketone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)