주요 문서
M61607
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-nitronaphthalene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C10H6NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
187.19
Beilstein:
1954310
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
bp
185-186 °C/18 mmHg (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2ccccc2c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12(13)14/h2-7H,1H3
InChI key
IZNWACYOILBFEG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)