주요 문서
M59602
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-nitroaniline
98%
동의어(들):
2-Nitro-p-toluidine, 4-Amino-3-nitrotoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩48,213
₩48,213
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩48,213
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(NO2)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
Beilstein:
879506
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩48,213
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
mp
115-116 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
InChI key
DLURHXYXQYMPLT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)