주요 문서
M5387
Sigma-Aldrich
p-Methoxybenzyl S-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) thiocarbonate
powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H16N2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
304.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
양식
powder
색상
light yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(COC(=O)Sc2nc(C)cc(C)n2)cc1
InChI
1S/C15H16N2O3S/c1-10-8-11(2)17-14(16-10)21-15(18)20-9-12-4-6-13(19-3)7-5-12/h4-8H,9H2,1-3H3
InChI key
DDIJXDDZBQMPDQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)