주요 문서
M13009
Sigma-Aldrich
3-Methoxybutyraldehyde dimethyl acetal
98%
동의어(들):
1,1,3-Trimethoxybutane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OCH3)CH2CH(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
148.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
density
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(C)CC(OC)OC
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(8-2)5-7(9-3)10-4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI key
OMAKZNALRADTRX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
116.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
47 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)