주요 문서
M12002
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-1,3-butadiene
95%
동의어(들):
1,3-Butadienyl methyl ether, 1-Methoxy-1,3-butadiene, 1-Methoxybutadiene, 4-Methoxy-1,3-butadiene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩200,666
5 G
₩634,578
₩200,666
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩200,666
5 G
₩634,578
About This Item
Linear Formula:
CH2=CHCH=CHOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
84.12
Beilstein:
1420823
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩200,666
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
91 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CO\C=C\C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5-6-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4+
InChI key
KOCUMXQOUWPSLK-SNAWJCMRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
21.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)