227226
1-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
98%
동의어(들):
(1,3-Butadien-1-yloxy)trimethylsilane, (1,3-Butadienyloxy)trimethylsilane, (Butadienyloxy)trimethylsilane, 1-(Trimethylsiloxy)butadiene, 1-[(Trimethylsilyl)oxy]-1,3-butadiene, 1-[(Trimethylsilyl)oxy]butadiene
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)O\C=C\C=C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-5-6-7-8-9(2,3)4/h5-7H,1H2,2-4H3/b7-6+
InChI key
UQGOYQLRRBTVFM-VOTSOKGWSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
77.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
25 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객