주요 문서
LR40000-HH
Sigma-Aldrich
Cap 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352106
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
유형
for DNA synthesis
Quality Level
제품 라인
Proligo Reagents
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 L (LR40250-01)
불순물
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
제조 메모
Acetonitrile / Lutidine / N-Methylimidazole 8/1/1 (v/v/v)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)