주요 문서
L040030
Sigma-Aldrich
Cap A
configured for ABI
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2.5 L
₩297,395
₩297,395
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
2.5 L
₩297,395
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
₩297,395
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
유형
for DNA synthesis
Quality Level
제품 라인
Proligo Reagents
양식
liquid
유통기한
365 days
농도
97.0-119.0 g/L (Acetic Anhydride content, titration)
색상
clear colorless, to brownish
호환성
configured for ABI
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cap A solution contains acetic anhydrideanhydride, lutidine and tetrahydrofuran (THF). It is used after the phosphoramidite reaction/coupling step. The solution is configured for ABI.
생화학적/생리학적 작용
Cap A solution aborts chains bearing unreacted 5′ hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′ hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
제조 메모
Tetrahydrofurane / Lutidine / Acetic Anhydride 8/1/1 (v/v/v)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
6.1 °F
Flash Point (°C)
-14.4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)