주요 문서
LGFN20K
Sigma-Aldrich
Near-IR Fluorescent PLGA nanoparticles
20 μm average diameter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩746,939
₩746,939
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩746,939
About This Item
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩746,939
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
벌크 견적 요청
설명
Excitation/Emission: 780/820 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
양식
pellets
평균 직경
20 μm
저장 온도
-10 to -25°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/g.To re-constitute:
  • Warm to ambient temperature
  • Add DI water or buffer to achieve desired concentration
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
애플리케이션
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
법적 정보
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.