주요 문서
805130
Sigma-Aldrich
PLGA microspheres
2 μm average diameter
동의어(들):
Degradex® PLGA, PLGA Nanoparticles
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩735,774
₩735,774
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩735,774
About This Item
Linear Formula:
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩735,774
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
평균 직경
2 μm
mp
~50 °C
density
1.3 g/cm3
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
To re-constitute:
  • Remove the product from freezer.
  • Wait until temperature rises to the ambient temperature.
  • Add DI water or buffer to the container.
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
애플리케이션
Plain PLGA particles for testing system compatibility in drug delivery research. Particles can be used as carriers by attaching drug or biological/chemical entities to particle surface. PLGA particles are used for controlled release, sustained release and targeted drug delivery.
법적 정보
Degradex is a registered trademark of Phosphorex, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.