주요 문서
LGFG30K
Sigma-Aldrich
Green Fluorescent PLGA microspheres
30 μm average diameter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩630,924
₩630,924
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩630,924
About This Item
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩630,924
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
설명
Excitation/Emission: 460/500 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
양식
pellets
평균 직경
30 μm
저장 온도
-10 to -25°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
법적 정보
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.