주요 문서
L040031
Sigma-Aldrich
Cap A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
유형
for DNA synthesis
Quality Level
제품 라인
Proligo Reagents
농도
97.0-119.0 g/L (acetic anhydride, titration)
색상
clear colorlessto brownish
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cap A solution consists of acetic anhydrideanhydride, lutidine, and tetrahydrofuran (THF).
애플리케이션
Cap A solution is used after the phosphoramidite reaction/coupling step.
생화학적/생리학적 작용
Cap A solution aborts chains bearing unreacted 5′ hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′ hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)