주요 문서
L031200
Sigma-Aldrich
Activator 42®
0.3 M
동의어(들):
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole Solution, 5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2H-tetrazole Solution, Activator 42® Solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.21
L031200 제품은 고객 맞춤형 제품으로 웹사이트에서 판매할 수 없습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
유형
for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
저장 조건
dry at room temperature
농도
84-92 g/L (Activator 42 content, titration)
불순물
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
색상
clear
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)c2n[nH]nn2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6N4/c10-8(11,12)5-1-4(7-16-18-19-17-7)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17,18,19)
InChI key
KKJFZIQEWZVVIV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Acetronitrile / Activator 42 100 / 9 (v/w)
기타 정보
Activator solution, containing 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
법적 정보
This product and it use is are covered under US Patent Number 7,897,758
Activator 42 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
41.0 °F
Flash Point (°C)
5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)