주요 문서
JKA7026
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, NH2, HCl Salt, carboxyl reactive
동의어(들):
4arm-PEG-NH2, 4arm PEG Amine, HCl salt, 4arm-PEG-amine, Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩262,175
₩262,175
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩262,175
About This Item
Linear Formula:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)4
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩262,175
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
4arm-PEG20K-NH2, HCl Salt, average Mn 20,000
양식
solid
분자량
average Mn 20,000
반응 적합성
reactivity: carboxyl reactive
폴리머 구조
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
4arm PEG Amine. Hydrogel PEG. Amine group binds to carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Xu, J., et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(11) (2014)
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
McKinnon, D.D., et al.
Chemistry of Materials, 26(7) (2014)
Hao, Y., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
Myers, B.K., et al.
Analytica Chimica Acta, 808 (2014)
문서
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.