주요 문서
HSWNH161
HSW FINE-JECT hypodermic needles, disposable
gauge 16, L 1 in., white, sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42142615
NACRES:
NB.03
material
white
설명
thin wall
무균
sterile
제조업체/상표
Henke Sass Wolfe
길이
1 in.
게이지
16
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Disposable, sterile, FDA registered
  • ISO 9626/1991 stainless steel
  • Color-coded polypropylene hub
  • Protective polypropylene cap
  • Siliconized needle tube
  • Pyrogen-free and non-toxic
  • 5-year shelf life
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)