주요 문서
HAM202660
Hamilton® chromatography syringe, for Bruker/Varian/Chrompack GC Autosampler
model, 1002 LTN, cemented needle, volume × L 2.5 mL × 51 mm, needle gauge 22
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩242,078
₩242,078
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩242,078
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
₩242,078
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
Gastight syringe
특징
autoclavable: no
model 1002 LTN, cemented needle
제조업체/상표
Hamilton
파라미터
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
니들 I.D. × O.D.
0.41 mm × 0.72 mm
니들 게이지
22
용적 × 길이
2.5 mL × 51 mm
적합성
suitable for chromatography
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)