주요 문서
H8803
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanediol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOCH2(CF2)3CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
212.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
bp
111.5 °C/10 mmHg (lit.)
mp
78-81 °C (lit.)
SMILES string
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CO
InChI
1S/C5H6F6O2/c6-3(7,1-12)5(10,11)4(8,9)2-13/h12-13H,1-2H2
InChI key
IELVMUPSWDZWSD-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Used for the preparation of cyclic and acyclic polyfluorosiloxanes as precursors to per- and polyfluoroethers.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Inorganic Chemistry, 5463-5463 null
Inorganic Chemistry, 33, 415-415 (1994)