주요 문서
474215
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl methacrylate
contains ≤150 ppm MEHQ as stabilizer
동의어(들):
1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl methacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩381,742
₩381,742
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩381,742
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2(CF2)5CF3
CAS Number:
Molecular Weight:
432.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩381,742
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
분석
97%
Quality Level
포함
≤150 ppm MEHQ as stabilizer
refractive index
n20/D 1.346 (lit.)
bp
92 °C/8 mmHg (lit.)
density
1.496 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
PFAS testing
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F13O2/c1-5(2)6(26)27-4-3-7(13,14)8(15,16)9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)25/h1,3-4H2,2H3
InChI key
CDXFIRXEAJABAZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)