주요 문서
GF99424312
Stainless steel - AISI 304
mesh, size 0.54 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, size 150 × 150 mm, thickness 0.6 mm
동의어(들):
FE228720
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
GF99424312 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
mesh
제조업체/상표
Goodfellow 994-243-12
크기
0.54 mm
150 × 150 mm
두께
0.6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)