주요 문서
GF98521421
Polypropylene
(PP), sheet, thickness 3 mm, size 100 × 100 mm, natural
동의어(들):
PP303030
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩269,686
5 EA
₩1,024,947
10 EA
₩1,888,103
₩269,686
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩269,686
5 EA
₩1,024,947
10 EA
₩1,888,103
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩269,686
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 985-214-21
크기
100 × 100 mm
두께
3 mm
색상
natural
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)