주요 문서
GF91334460
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), granule, 2 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
동의어(들):
ET306300
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩357,483
₩357,483
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩357,483
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩357,483
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
granular
제조업체/상표
Goodfellow 913-344-60
중량
100 g
색상
natural
공칭 과립 크기
2 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)