주요 문서
GF70011021
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 2-4 mm nominal granule size, weight 0.5 kg
동의어(들):
ET326310
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩344,999
₩344,999
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩344,999
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩344,999
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
granular
제조업체/상표
Goodfellow 700-110-21
중량
0.5 kg
공칭 과립 크기
2-4 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
1–2 / 2 질문  
  1. what is the molecular weight of the HDPE?
    1 답변
    1. The molecular weight for this product is not determined.
      도움이 되었습니까?
  2. What color are the granules?
    1 답변
    1. This material is listed as 'natural' in color. The typical color of HDPE ranges from translucent to opaque white.