문서
GF85298732
Polyhydroxyalkaonate - Biopolymer
(PHA), granule, 3 mm nominal granule size, weight 500 g, condition wood flour composite
동의어(들):
PH326301
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
형태
granular
제조업체/상표
Goodfellow 852-987-32
중량
500 g
공칭 과립 크기
3 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable