주요 문서
GF81157091
Silicon
powder, 45 max. part. size (micron), purity 99.95%, weight 200 g
동의어(들):
SI006031
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Si
CAS Number:
Molecular Weight:
28.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141911
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
제품 GF81157091은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99.95%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 811-570-91
중량
200 g
최대 입자 크기
45 (micron)
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)