Key Documents
GF79027050
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6,6 30% GFR), sheet, thickness 20 mm, size 220 × 299 mm, black
동의어(들):
AM363200
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 790-270-50
크기
220 × 299 mm
두께
20 mm
색상
black
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code