주요 문서
182567
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate)
average Mw 50,000-80,000 by GPC, powder
동의어(들):
Poly(vinyl butyral-vinyl alcohol-vinyl acetate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 G
₩245,935
500 G
₩392,298
₩245,935
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 G
₩245,935
500 G
₩392,298
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩245,935
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
분자량
average Mw 50,000-80,000 by GPC
구성
vinyl butyral, 80 wt. %
refractive index
n20/D 1.485
전이 온도
Tg 62-72 °C
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H14O2.C4H6O2.C2H4O/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3;1-3-6-4(2)5;1-2-3/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3;3H,1H2,2H3;2-3H,1H2
InChI key
RNNFCYZWIQZWQV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate) (PVBA) can be usedas a protective coating for copper corrosion in a saline environment.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Danial Harandi et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-07)
The ability of poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate) (PVBVA) to consolidate Fir wood was studied in terms of the surface and mechanical properties' changes. Two variables were considered to treat the wood: (i) the concentration (5 and 10 wt.%) of PVBVA