주요 문서
GF78785511
Alumina
lump, 3 mm max. lump size, weight 200 g, condition pellets
동의어(들):
AL606103
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
제품 GF78785511은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 787-855-11
중량
200 g
최대 종괴 크기
3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)