문서
GF71837310
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.1 mm, L 2 m, white
동의어(들):
AC311100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
형태
film
제조업체/상표
Goodfellow 718-373-10
길이
2 m
두께
0.1 mm
색상
white
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable