주요 문서
GF70740356
Aluminum nitride
powder, mean particle size (fsss) 1.4 micron, weight 100 g, purity 99.5+%
동의어(들):
AL646010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
제품 GF70740356은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥99.5%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 707-403-56
중량
100 g
평균 입자 크기
1.4 μm (FSSR)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)