주요 문서
1.12384
Sigma-Aldrich
Titanium hydride
fine powder 98+
동의어(들):
Titanium hydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩220,864
₩220,864
예상 입고일2025년 3월 26일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩220,864
About This Item
실험식(Hill 표기법):
H2Ti
CAS Number:
Molecular Weight:
49.88
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352306
EC 인덱스 번호:
231-726-8
NACRES:
NA.22
₩220,864
예상 입고일2025년 3월 26일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
for analytical purposes
Quality Level
반응 적합성
reagent type: reductant
mp
>400 °C
전이 온도
flash point >400 °C
density
3.76 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1400 kg/m3
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[Ti+2].[H-].[H-]
InChI
1S/Ti.2H/q+2;2*-1
InChI key
KAZWGWWZKAHTKC-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (potentiometric): ≥ 98.0 %
H (Hydrogen): 3.6 - 4.4 %
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3