주요 문서
GF67253306
Polyetheretherketone
(PEEK), monofilament, diam. 0.45 mm, L 20 m, condition type c, additive free
동의어(들):
EK305945
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,245,101
₩1,245,101
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,245,101
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩1,245,101
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
양식
monofilament
제조업체/상표
Goodfellow 672-533-06
길이
20 m
직경
0.45 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)