주요 문서
GF62973647
Alumina
tube, outside diameter 8.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 1.5 mm
동의어(들):
AL607160
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11181511
NACRES:
NA.23
제품 GF62973647은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 629-736-47
길이
1000 mm
O.D.
8.0 mm
벽 두께
1.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)