문서
GF62755522
Stainless steel - AISI 416
rod, Fe/Cr13%/Mn 1%/Si 0.5%, 31.5 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
동의어(들):
FF157960
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
rod
제조업체/상표
Goodfellow 627-555-22
길이
100 mm
직경
31.5 mm